Learn More
Checkers Yellow Jacket™ AMS™ Rampen mit 5 Kanälen und mit Schlitz
Artikelnummer. 17782428
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17782428 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17782428 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PYJS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37 €
    118.44 € / 1 Stück
    Sparen 26.93 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Yellow Jacket™ AMS Rampen mit 5 Kanälen können mit der Yellow Jacket™ AMS Mittelsektion mit 5 Kanälen zu einem beliebig erweiterbaren System kombiniert werden, dass eine unbegrenzte Anzahl von Kabeln aufnehmen kann.
  • Die Yellow Jacket™ AMS Rampen mit 5 Kanälen können mit der Yellow Jacket™ AMS Mittelsektion mit 5 Kanälen zu einem beliebig erweiterbaren System kombiniert werden, dass eine unbegrenzte Anzahl von Kabeln aufnehmen kann.
  • Nach dem Abnehmen der Rampen können Sie auch bereits vorhandenen Systemen schnell Kabelführungen und ADA-kompatible Seitenrampen hinzufügen.
  • Die Yellow Jacket™ AMS™ ist für den schweren LKW- und Busverkehr geeignet und ermöglicht Fußgängern, Rollwagen und Rollstühlen einen barrierefreien Zugang.
  • Klappdeckel erleichtern das Verlegen von Kabeln und Schläuchen.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Breite (metrisch) 52 cm
Farbe Schwarz
Material Polyethylen
Typ Mittelsektion mit 5 Kanälen