Learn More
Witeg™ LDPE-Spritzflaschen, Gelb
Artikelnummer. 11869040
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Methanol
Methylenchlorid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label unitSize
11869040 500 ml Methylenchlorid -
11889030 500 ml Destilliertes Wasser 1 Stück
11867770 500 ml Ethylacetat 1 Stück
11809040 500 ml Methanol 1 Stück
11819040 500 ml Ethanol 1 Stück
11859040 1000 ml Ethanol 1 Stück
11849040 1000 ml Aceton 1 Stück
11829040 1000 ml Destilliertes Wasser 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11869040
Marke: Witeg™ 7 169 139
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Witeg™ Gelbe Sicherheitsspülflaschen eignen sich für die Reinigung Ihres Labors. Sie verfügen über ein sicheres Sprühsystem.
  • Sicherheitsspülflaschen
  • PE
  • Mit Sicherheitsdüse
  • Destilliertes Wasser
  • Verschiedene Fassungsvermögen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Gelb
Enthält Mit Sicherheitsspray
Material LDPE
Anzahl pro Packung 1Each
Verpackung Je 1
Menge 1Each
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Methylenchlorid