Learn More
Fisherbrand™ Kunststofftabletts für das Arbeiten mit radioaktiven Substanzen, Gelb
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
70.40 € - 153.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Kunststoff |
Typ | Strahlenschutzschale |
Zur Verwendung mit | Sicheres Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Labortischschutz |
Enthält | Auskleidung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12357247
|
Fisherbrand™
|
113 x 54cm |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12307247
|
Fisherbrand™
|
46 x 26cm |
70.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12327247
|
Fisherbrand™
|
57 x 54cm |
79.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich
Spezifikation
Gelb | |
Strahlenschutzschale | |
Auskleidung | |
Rechteckig |
Kunststoff | |
Sicheres Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Labortischschutz | |
Je 1 |