Learn More
Kartell Gelbe Polypropylenbox, ohne Spitzen, mit Standarddeckel
Artikelnummer. 18097761
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18097761 Gelb 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18097761 Lieferant Kartell Lieferanten-Nr. 0975606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00 €
    36.57 € / 10 Stück
    Sparen 1.43 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leere gelbe PP-Boxen mit Schnappdeckeln zur Verwendung mit Nachfüllspitzen mit einer Kapazität von bis zu 1000 μL.
  • Leere Schachtel
  • Für Pipettenspitzen im Rack
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Pipettenspitzen
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Trinkgelder bis zu 1000 μL
Länge (metrisch) 11.50 cm
Produkttyp Leere Spitzenbox