Learn More
Cowie Technology™ Hochleistungsschaftführung aus PTFE. Länge A, amerikanischer Konus
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Peitschenschutz und reduzierte Vibration
- Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
- Kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 19 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Glas- und Metallschaft |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausrichtung des Schafts beim Mischen |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | 45/50A Konus |
| Typ | Hochleistungswellenführung, PTFE |
| Gewicht (metrisch) | 243,5 g |
| Material | PTFE |