Learn More
Justrite™ Edelstahl-Stößel, Gelb
Artikelnummer. 10216094
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
2 l
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10216094 1 l 1 Stück
11923579 0,5 l 1 Stück
11943629 4 l 1 Stück
11943579 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10216094 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 10118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.71 €
    83.79 € / 1 Stück
    Sparen 26.92 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen. Der Edelstahlstößel in Gelb ist aus Ryton™ und Messung gefertigt.
  • Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing
  • Der Sockel ist so konstruiert, dass zwischen den Nachfüllvorgängen weniger Flüssigkeit am Boden zurückbleibt.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1 qt.
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen
Material Ryton, Messing
Länge (metrisch) 127 mm (Dasher)
Höhe (metrisch) 143 mm
Außendurchmesser (metrisch) 184 mm