Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Beschreibung
- Diese 1-lagigen, langlebigen Reinigungstücher unterstützen farbcodierte Reinigung
- Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
- Fortgeschrittene Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 16.14 Zoll |
| Länge (metrisch) | 41 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.055 in |
| Breite (metrisch) | 33,5 cm |
| Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
| Flächengewicht | 4.82 kg |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B) | 41 x 33,5 cm |
| Format | Zusammengefaltet |
| Mehr anzeigen |