Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia-Agar/Yersinia-Agar, Doppelplatte
Artikelnummer. 15823247
Artikelnummer. 15823247
Marke: Thermo Scientific™ PO5222E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolierung und Keimzahlbestimmung von Yersinia enterocolitica mittels dieser Doppelplatte nach 18 bis 24 Stunden aus klinischen Proben und Lebensmitteln.
Isolierung und Keimzahlbestimmung von Yersinia enterocolitica nach 18 bis 24 Stunden aus klinischen Proben und Lebensmittel mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Doppelplatte mit Yersinia-Agar/Yersinia-Agar. Optimiert für das Wachstum und die Rückgewinnung von Yersinia enterocolitica. Die typischen Kolonien von Yersinia enterocolitica bilden sich in roter Stierkaugenform aus, die von einer transparenten Grenze umgeben ist und sich in Koloniegröße, Glätte und dem Verhältnis von Grenze zu Zentraldurchmesser erheblich von Serotypen unterscheiden. Sparen Sie Platz bei der automatisierten Probenverarbeitung, um einen höheren Durchsatz zu erzielen.
Yersinia enterocolitica ist eine Bakterienart aus der Familie der Enterobacteriaceae, die am häufigsten Enterokolitis, akute Diarrhö, terminale Ileitis, mesenterische Lymphadenitis und Pseudoappendizitis verursacht und bei systemischer Ausbreitung auch zu tödlicher Sepsis führen kann.
Isolierung und Keimzahlbestimmung von Yersinia enterocolitica in 18 bis 24 Stunden mit der Doppelplatte mit Yersinia-Agar/Yersinia-Agar.
  • Selektiv: selektiv für Yersinia enterocolitica
  • Einfache Auswertung: Kolonien von Yersinia enterocolitica entwickeln sich als rotes Zentrum, umgeben von einer transparenten Grenze
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
  • Platzsparend: Doppelplattenformat
  • Gesteigerter Durchsatz: weniger Platten pro Probe ermöglichen einen höheren Durchsatz bei automatisierter Probenbearbeitung.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Altrosa, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 12 °C
Beschreibung Yersina-Agar/Yersina-Agar
Format Doppelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agarplatten
Füllgewicht 17 g + 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 pro Packung