Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia-Selektiv-Agar
Artikelnummer. 13205359
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13205359
Marke: Thermo Scientific™ PO5044A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Yersinia Enterocolitica von klinischen Proben und Lebensmittelproben auf dieser vorbereiteten Medienplatte nach18 bis 24 Stunden Inkubation bei 32° C.
Isolieren und zählen Sie Yersinia enterocolitica aus klinischen Proben und Lebensmittelproben nach 18 bis 24 Stunden Thermo Scientific™ Yersinia Selektiv-Agar (CIN-Agar).
Speziell entwickelt für das optimale Wachstum und die Recovery von Yersinia enterocolitica; die Formulierung umfasst Cefsulodin, Irgasan™ und Novobiocin. Die typischen Kolonien von Yersinia enterocolitica bilden sich in roter „Stierkaugenform“ aus, die von einer transparenten Grenze umgeben ist und sich in Koloniegröße, Glätte und dem Verhältnis von Grenze zu Zentraldurchmesser erheblich von Serotypen unterscheiden. Die meisten anderen Organismen, die wachsen können, produzieren größere Kolonien (>2 mm Durchmesser) mit diffusen rosafarbenen Zentren und opaken Außenhöfen. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii und Enterobacter agglomerans können eine Koloniemorphologie ähnlich Yersinia enterocolitica ergeben. Diese Organismen lassen sich durch biochemische Tests von Yersinia enterocolitica unterscheiden.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Produkt-Bestellnummer auszuwählen, deren Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Geprüft nach CEN ISO/TS 11133 -2 .Die Formulierung dieses Mediums entspricht ISO10273.
Farbe Altrosa, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Yersinia-Selektiv-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.