Learn More
YM-58483, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16400046 2 mg 2 Milligramm
16482656 25 mg 25 Milligramm
16454466 100 mg -
16445917 5 mg 5 Milligramm
16439736 50 mg -
16423188 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16400046 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100831
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).
YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YM-58483
Physikalische Form Solid
CAS 223499-30-7
Farbe White
Menge 2 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H9F6N5OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BTP2
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (296.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=NS1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 421.32
Formelmasse 421.32
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research