Learn More
YM155, TRC
Artikelnummer. 30452131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452131 25 mg 25 Milligramm
30449320 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCY10030025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 781661-94-7
Summenformel C20H19BrN4O3
Molekulargewicht (g/mol) 443.29
Synonym Sepantronium bromide, YM 155, YM155
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyethyl)-2-Methyl-3-(Pyrazin-2-ylmethyl)Benzo[f]benzimidazol-3-ium-4,9-Dione; Bromid
SMILES [Br-].COCCn1c(C)[n+](Cc2cnccn2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 442.0641