Learn More
YM17E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460819
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460819 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16460819 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101627
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YM17E
Physikalische Form Solid
CAS 124900-72-7
Farbe White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C40H56N6O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
SMILES O=C(NC1=CC=C(N(C)C)C=C1)N(CC2=CC=CC(CN(C3CCCCCC3)C(NC4=CC=C(N(C)C)C=C4)=O)=C2)C5CCCCCC5
Molekulargewicht (g/mol) 652.91
Formelmasse 652.91
Reinheit (%) 97.11%
Güte Research