Learn More
Yoda 1, TRC
Artikelnummer. 30453695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453695 5 mg 5 Milligramm
30456560 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCY1007855MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 448947-81-7
Summenformel C13H8Cl2N4S2
Molekulargewicht (g/mol) 355.27
Synonym 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
IUPAC-Name 2-[(2,6-Dichlorophenyl)Methylsulfanyl]-5-Pyrazin-2-yl-1,3,4-Thiadiazol
SMILES Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yoda 1
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Formelmasse 353.9567