Learn More
Yoda 1, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yoda 1 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2 |
| Formelmasse | 353.9567 |