Learn More
Thermo Scientific Chemicals Johimbinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. p-3758990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10356450
Marke: Thermo Scientific Chemicals 141030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Yohimbin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 65-19-0) ist ein α2-Adrenoezeptor-Antagonist, der die zentralen α2-Adrenoezeptoren im Gehirn blockiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Yohimbin-Hydrochlorid ist ein aus Baumrinde gewonnenes Indolalkaloid.
  • Es ist ein Antagonist von α2-Adrenorezeptoren im Gehirn und reduziert die Wirkungen von Xylazin, einem α2-Adreno-Agonist.
Anwendungen
  • Yohimbin-Hydrochlorid blockiert die zentralen α2-Adrenorezeptoren im Gehirn.
  • Es kann die Wirkung von Xylazin, einem α2-Adreno-Agonisten, reduzieren oder auslöschen.
  • Kann eine antidiuretische Wirkung haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-19-0
Summenformel C21H27ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 390.91
MDL-Nummer MFCD00012674
InChI-Schlüssel PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Synonym yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
PubChem CID 6169
IUPAC-Name hydrogen methyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tetraene-19-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yohimbine hydrochloride
Schmelzpunkt 285°C to 288°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 10300
Spezifischer Drehzustand +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Spezifische Drehung + 99
Formelmasse 390.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yohimbine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.