Learn More
MP Biomedicals™ YPD (YEPD)-Bouillon (Pulver)
Artikelnummer. 11347749 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
Artikelnummer. 11347749
Marke: MP Biomedicals™ 114001032
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reichhaltiges Medium für das Wachstum von S. cerevisiae in flüssigem Medium
  • Enthält Dextrose, Pepton und Hefeextrakt
  • pH-Wert 6.5 bei 300°C
  • Großpackung in Pulverform
Rezeptur
  • 50 g/l
  • Inhalt/Liter: 20G-Pepton, 10 g Hefeextrakt, 20 g Dextrose
Hefezellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Casein-Pepton Typ M 20 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae in Flüssigmedium
Verpackungsart Großpackung Pulver
Menge 1000 g