Learn More
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran
Artikelnummer. 11938886
Change view
Click to view available options
Enthält:
Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
11938886 Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil 6 Stück
11998736 Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11938886
Marke: YSI™ 059880
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
  • DO-Membrankappensatz
  • Zur Verwendung mit Sensoren und Sonden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gerät: 85, 550 und 556 MPS. Sonden: Polarographische Sensoren der Serien 5239, 5905, 5010 und Pro
Typ DO-Membrankappensatz
Flussrate 12 in./s
Enthält Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil
Material PTFE
Sondentyp Sauerstoff/Temperatur