Learn More
YSI™ Membranen-Kits
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | YSI™ Modell 556 |
| Typ | Membran-Kit |
| Enthält | Membranen mit sechs 1,25 mil. Verschlusskappenmembran, KCl-Lösung |
| Sondentyp | DO |