Learn More
YSI™ Sonden-Servicekits für YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Artikelnummer. 11978876
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Hochempfindliches Membrankit: 150 Membrane
Hochempfindliches Membrankit: 30 Membrane, KCl
Standardmembrankit:
Menge:
10 x 150 Membranen
30 Membranen/Packung.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge Packungsgröße
11978876 Standardmembrankit: 30 Membranen/Packung. 10 Stück
11969176 Hochempfindliches Membrankit: 150 Membrane 10 x 150 Membranen 10 Stück
11988876 Hochempfindliches Membrankit: 30 Membrane, KCl 30 Membranen/Packung. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11978876 Lieferant YSI™ Lieferanten-Nr. 098094
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Auffüllen von Sauerstoffsensoren an YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
  • Membrankits enthalten 150 Standard-, 1-mil-PTFE-Membranen oder 150 hochempfindliche 0.5-mil-PTFE-Membranen in 10 Packungen von 50
  • Membran/KCI-Kits enthalten 30 Standard- oder hochempfindliche Membranen, 1-oz.(30 ml)-Tropfflasche mit KCI-Kristallen zum Hinzufügen von destilliertem Wasser und ein Sondenkonturwerkzeug
  • Zur Verwendung mit Sonden 13-299-43 (Modell 5739), 13-298-80 (Modell 5750), 15-176-50 (Modell 5718), 13-298-16 (Modell 5300 Biologischer Sauerstoffmonitor) und 13-298-56, -57 oder -62 (Modell l55 Handmessgerät für gelösten Sauerstoff)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 5718, 5739, 5750, 5300 und Rapid Pulse Sonden
Typ Standardmembrankit:
Enthält Flasche Elektrolyt,2 O-Ringe,301 ml FEP Fluoropolymer-Filmmembranen
Sondentyp DO
Menge 30 Membranen/Packung.