Learn More
YTHDF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen YTHDF2
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16843235
Unterlagen ansehen
Proteintech
24744-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16833235
Unterlagen ansehen
Proteintech
24744-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Specifically recognizes and binds N6-methyladenosine (m6A)-containing RNAs, and regulates mRNA stability. M6A is a modification present at internal sites of mRNAs and some non-coding RNAs and plays a role in the efficiency of mRNA splicing, processing and stability. Acts as a regulator of mRNA stability: binding to m6A-containing mRNAs results in the localization to mRNA decay sites, such as processing bodies (P-bodies), leading to mRNA degradation. Also acts as a promoter of cap-independent mRNA translation following heat shock stress: upon stress, relocalizes to the nucleus and specifically binds mRNAs with some m6A methylation mark at their 5′-UTR, protecting demethylation of mRNAs by FTO, thereby promoting cap-independent mRNA translation.
Spezifikation
Spezifikation
YTHDF2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y5A9
51441
YTHDF2 Fusion Protein Ag5922
Primary
-20°C
YTHDF2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CLL associated antigen KW 14, HGRG8, NY REN 2, YTH domain family protein 2, YTH domain family, member 2, YTHDF2
YTHDF2
IgG
Antigen Affinity Chromatography