Learn More
Ytterbium für AAS 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12913245 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12913245 500 ml Flasche 500 Milliliter
12903245 100 ml Flasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12913245 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 068 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.40 €
    70.67 € / 500 Milliliter
    Sparen 25.73 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 500 ml