Learn More
Ytterbium(III)-chlorid, 35 % min. w/w, wässrige Lösung, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058587
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11310008 50 mL 50 Milliliter
11330008 250 mL 250 Milliliter
11320008 1 L 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 11310008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042816.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-91-8
Summenformel YbCl3
MDL-Nummer MFCD00011288
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium (III) chloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 279.40 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% min w/w aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.48 g/mL at 30°C