Learn More
Ytterbium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356228
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11356228 10 g 10 Gramm
11346228 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11356228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011194.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cl3H2OYb, CAS-Nummer -19423-87-1, acmc-1bo6s, Ytterbium 3+ Chloridwasser 1/3/1, Ytterbium 3+ Ionen-Hydrate-Trichloride, ytterbium iii chlorid-hydrat, 50 g, 99,99 % (REO), weiß, 2.58, 233-800-5, 279.40 (wasserfrei) H315-H319-H335
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic chemical synthesis. It is also used to track digestion in animals. The catalytic nature of this compound also has an application in DNA microarrays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-87-1
Summenformel Cl3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 279.40
MDL-Nummer MFCD00149885
InChI-Schlüssel CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
IUPAC-Name Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 279.40 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.58