Learn More
Ytterbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308588
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11308588 5 g 5 Gramm
11318588 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11308588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040653.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides. Ytterbium(III) chloride is a powerful catalyst for the formation of acetals using trimethyl orthoformate and also used to track digestion in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-91-8
Summenformel YbCl3
MDL-Nummer MFCD00011288
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) chloride
Schmelzpunkt 854°C
Namenshinweis ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 279.4
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch