Learn More
Ytterbium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372518 50 g 50 Gramm
11362518 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014572.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-98-7
Summenformel H16O20S3Yb2
Molekulargewicht (g/mol) 778.40
MDL-Nummer MFCD00149887
InChI-Schlüssel MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 25022290
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10105
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
IUPAC-Name Diytterbium(3+) Oktahydrat Trisulfat
Formelmasse 778.38 (634.26 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton