Learn More
Ytterbiumlösung für ICP/MS 10 mg/L HNO₃- Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12907453 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12907453 100 ml Flasche -
12997443 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12907453 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 668 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90 €
    50.72 € / 100 Milliliter
    Sparen 18.18 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 100 ml