Learn More
Thermo Scientific™ Yttria-stabilisierte konische Zirkonoxid-Tiegel mit hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200mL
Außendurchmesser (metrisch):
51mm
62mm
77mm
Höhe (metrisch):
58mm
72mm
90mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zirconium Oxide |
| Menge | 1 Stück |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 62mm |
| Höhe (metrisch) | 72mm |
| Product Type | Yttria-stabilisierte konische Zirkonoxid-Tiegel mit hoher Form |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 41mm |