Learn More
Thermo Scientific™ Yttria-stabilisierte konische Zirkonoxid-Tiegel mit hoher Form
Artikelnummer. 15473835
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200mL
Außendurchmesser (metrisch):
51mm
62mm
77mm
Höhe (metrisch):
58mm
72mm
90mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15473835
Marke: Thermo Scientific™ 041291.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Zirconium Oxide
Menge 1 Stück
Kapazität (metrisch) 200mL
Außendurchmesser (metrisch) 77mm
Höhe (metrisch) 90mm
Product Type Yttria-stabilisierte konische Zirkonoxid-Tiegel mit hoher Form
Durchmesser (metrisch) Basis 50mm