Learn More
Yttrium-Folie, 0.64 mm (0.025 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356597 25 x 25 mm 25 Millimeter
11305719 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000616.FF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 1.8 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Gray foil
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Form Folie, 0.64 mm (0.025 Zoll) dick