Learn More
Yttrium(III)2-Ethylhexanoat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate has been used for research in nanotechnology based applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yttrium(III) 2-ethylhexanoate |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 518.16 |
| Reinheit (%) | 99.8% |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) 2-ethylhexanoate