Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051170
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398578 50 g 50 Gramm
11388578 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11398578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040651.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 357.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%