Learn More
Yttrium(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080352
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11384929 25 g 25 Gramm
11394929 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 083106.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13709-49-4
Summenformel F3Y
Molekulargewicht (g/mol) 145.90
MDL-Nummer MFCD00049714
InChI-Schlüssel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Yttrium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1387°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel YF3
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 145.9
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch