Learn More
Yttrium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049262
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11366898 25 g 25 Gramm
11346898 100 g 100 Gramm
11356898 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11366898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013650.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Yttrium(III) fluoride is used in the production of yttrium metal, glasses and ceramics. It is also used in the preparation of low-index film layers, which exhibit good transparency in the UV through infrared regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-49-4
Summenformel F3Y
Molekulargewicht (g/mol) 145.90
MDL-Nummer MFCD00049714
InChI-Schlüssel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1387°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 145.9
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch