Learn More
Yttrium(III)-oxid, Pellets, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348578 100 g 100 Gramm
11358578 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040648.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sinterpellets, geeignet für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide pellets
Schmelzpunkt 2410°C
Namenshinweis approx. 10mm dia. x 5mm thick
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Dichte 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.9%