Learn More
Yttrium(III)-oxid, Pellets, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051168
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11348578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040648.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sinterpellets, geeignet für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide pellets
Schmelzpunkt 2410°C
Namenshinweis approx. 10mm dia. x 5mm thick
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.01 g/mL