Learn More
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339828
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339828 50 g 50 Gramm
11359828 250 g 250 Gramm
11349828 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044286.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Yttrium(III)-Oxid wird zur Herstellung von Phosphoren für Farbfernsehröhrchen, Yttrium-Eisen-Granat für Mikrowellenfilter, Hochtemperatur-Supraleiter, als mineralisierendes Mittel zur Spinellbildung und als Stabilisator für Hochtemperatur-Servicematerialien verwendet.
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Yttria
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide
Schmelzpunkt 2410°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 5.01