Learn More
Yttrium(III)-oxid , Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15403825
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15403825 1 Ea. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15403825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041121.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011473
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.99%