Learn More
Yttrium(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049184
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322258 25 g 25 Gramm
11332258 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11322258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013155.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011472
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) sulfate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 465.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton