Learn More
Yttriumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
100 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393848 100 mm 100 Millimeter
11303858 10 mm 10 Millimeter
11323858 25 mm 25 Millimeter
11313858 50 mm 50 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040299.DM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Menge 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.14g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.9%