Learn More
Yttrium-Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17962556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962556 250 mL 250 Milliliter
17910666 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962556 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLYN250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Yttrium-Standard: Y @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Y
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 250 mL
Formelmasse 88,906 g/mol