Learn More
Yttrium-Standard: Y @ 2 Gew.-% in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17954196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
200 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954196 200 g 200 Gramm
17914196 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954196 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOYDN2P200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Yttrium-Standard: Y @ 2 Gew.-% in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Y
Konzentration 20.000 μg/g
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 200 g
Formelmasse 88,906 g/mol