missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YY1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3A11)
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560632

Artikelnummer. 30535696

  • 459.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

YY1 Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

YY1
Recombinant Monoclonal
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P25490
YY1
A synthesized peptide derived from human YY1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
3A11
Unconjugated
YY1
AW488674; DELTA; delta transcription factor; fb59g10; INO80 complex subunit S; INO80S; NF-E1; NMP1; NMP-1; transcription factor Yy1; transcriptional repressor protein YY1; transcriptional repressor protein YY1a; Ucrbp; UCRBP transcription factor; UCR-motif DNA-binding protein; wu:fa16g07; wu:fb59g10; Yin and yang 1; Yin and Yang 1 protein; Yin Yang 1; YIN-YANG-1; yy1; YY-1; yy1 protein; YY1 transcription factor; YY1 transcription factor a; yy1a
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
7528
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt