Beschreibung
YY2 Polyclonal specifically detects YY2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | YY2 |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | transcription factor YY2, YY2 transcription factor, ZNF631 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human YY2 (NP_996806.2). GEGQAENPPDYSEYLKGKKLPPGGLPGIDLSDPKQLAEFTKVKPKRSKGEPPKTVPCSYSGCEKMFRDYAAMRKHLHIHGPRVHVCAECGKAFLESSKLRR |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |