Learn More
(Z)-11-(3-(Dimethylamino)Prolyliden)-6,11-Dihydrodibenzo[b,e]Oxepine-2-Carbaldehyd Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30004447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004447 25 mg 25 Milligramm
30012371 2.5 mg 2.50 Milligramm
30011767 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47141025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C20 H21 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 343.8472
Synonym Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
IUPAC-Name (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)Prolyliden]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-Carbaldehyd; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Formelmasse 343.1339
Reinheit (%) >95%