Learn More
(Z)-11-Hexadecenal, TRC
Artikelnummer. 30390314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390314 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293700500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-11-Hexadecenal
CAS 53939-28-9
Summenformel C16 H30 O
Menge 500 mg
Synonym 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal
InChI-Formel InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O
IUPAC-Name (Z)-Hexadec-11-enal
Molekulargewicht (g/mol) 238.41
Formelmasse 238.2297