Learn More
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid (Olopatadin-N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 18090190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18090190 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18090190 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1261.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid (Olopatadin-N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
CAS 173174-07-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C21 H23 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
SMILES C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC-Name (3Z)-3-[2-(Carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Menge 25 mg
Formelmasse 353,1627 g/mol