Learn More
(Z)-4-Hydroxy-Tamoxifen O-beta-D-Glucuronid (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30135115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135115 25 mg 25 Milligramm
30007367 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95476525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128255-45-8
Summenformel C32H37NO8
Molekulargewicht (g/mol) 563.64
Synonym 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (Z)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,6S)-6-[4-[(Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]Phenyl]-2-Phenylbut-1-Enyl]Phenoxy]-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carboxylsäure
SMILES O[C@@H](C(O)C1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC=C(/C(C3=CC=C(OCCN(C)C)C=C3)=C(C4=CC=CC=C4)/CC)C=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25-/t27?,28-,29?,30-,32+/m0/s1
Formelmasse 563.2519