Learn More
(Z)-7-Hexadecenol, TRC
Artikelnummer. 30395101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395101 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395101 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293695250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-7-Hexadecenol
CAS 24880-48-6
Summenformel C16H32O
Menge 250 mg
Synonym (Z)-7-Hexadecenyl Alcohol, ENT 35163, Hypogeyl Alcohol, cis-7-Hexadecen-1-ol, (Z)-7-Hexadecen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9-
SMILES OCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
IUPAC-Name (Z)-Hexadec-7-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 240.42
Formelmasse 240.25