Learn More
(Z)-Doxepin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30383797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383797 10 mg
30372114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD55001510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25127-31-5
Summenformel C19H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 315.84
Synonym (3Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-N,N-dimethyldibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine deriv.
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Doxepin Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
Formelmasse 315.139