Learn More
(Z)-Ethyl-4-(8-Chlor-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-yliden)-3,4-dihydropyridin-1(2H)-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30371490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30371490 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30371490 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE90278525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22H21ClN2O2
Synonym Loratadine Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 380.87
Menge 25 mg